Learn More
HEPES, solución 1M, pH 7,3, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15624198
HEPES, solución 1M, pH 7,3, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15624198 Tienda Thermo Scientific Productos
100 mL, Frascos Nalgene
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Código de producto. 15624198
Marca: Thermo Scientific J16924.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES
Concentración Solución de 1 M.
pH 7.3
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Envase Frascos Nalgene
Beilstein 883043
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico
Grado Biología molecular
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote245631 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2024 Catalog NumberJ16924.K2,J16924.AE,J16924.AP
Número de lote242238 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ16924.K2,J16924.AE,J16924.AP
Número de lote235918 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberJ16924.K2,J16924.AE,J16924.AP
Número de lote234375 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog NumberJ16924.K2,J16924.AE,J16924.AP
Número de lote198695 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2023 Catalog NumberJ16924.K2,J16924.AE,J16924.AP
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
HEPES, solución 1M, pH 7,3, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals >