Learn More
HEPES, solución 1M, pH 7,3, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | HEPES |
Concentración | Solución de 1 M. |
pH | 7.3 |
Forma física | Solución |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frascos Nalgene |
Beilstein | 883043 |
Nombre IUPAC | ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]etanosulfónico |
Grado | Biología molecular |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
245631 | Certificado de análisis | 12/12/2024 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
242238 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
235918 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
234375 | Certificado de análisis | 05/12/2023 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
198695 | Certificado de análisis | 15/11/2023 | J16924.K2,J16924.AE,J16924.AP |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
HEPES, solución 1M, pH 7,3, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido