Learn More
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
Marca:  R&D Systems LXSAHM-09
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18743167
  • 2160.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
9 Plex
Multiplex Cytokine Assay Kits
Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Human
GZMB
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay > 9 Plex