Learn More
Buerkle™ Sello de control Close-it™
Evite la pérdida de muestras con estos cierres adhesivos. Los cierres de control Buerkle™ Close-It™ se han desarrollado para evitar la pérdida de muestras a través de los orificios creados por las lancetas de muestreo. Las etiquetas tienen una estructura de tipo sándwich (aluminio/papel) y sellan los recipientes herméticamente (barrera de vapor).
Marca: Buerkle™ 5303-0016
Descripción
- Evita que los polvos higroscópicos se acumulen juntos
- Proporciona información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.)
- Disponible en diferentes colores con impresión en color rojo, azul, verde, amarillo, negro, neutro y sin impresión en blanco
- El sello Close-it permite la escritura sobre su superficie con bolígrafo, lápiz o rotulador
- La parte trasera de la etiqueta está cubierta con un potente adhesivo
- Se adhiere con firmeza a la mayoría de recipientes comerciales, incluso a superficies recubiertas con polvo fino, ligeramente húmedas o incluso congeladas
- Se suministra en prácticos rollos
- Las perforaciones cruzadas permiten que cada etiqueta se pueda separar de forma individual del rollo
Especificaciones
Sello de control Close-it | |
Aluminio, Papel | |
Sí | |
500/rollo | |
95mm |
Verde | |
Sello de control | |
Muestreo, se utiliza para proporcionar información sobre el control de calidad (fecha de muestreo, liberación sí/no, nombre de la persona que realiza la prueba, etc.) | |
95 x 95 mm | |
95 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Buerkle Control seal close-it
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)