Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resina de eliminación de inhibidores
Descripción
Inhibitor removal resin is used for the removal of phenolic inhibitors: hydroquinone, hydroquinone monomethyl ether, tert-butylcatechol. It is also take part in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Resina de eliminación de inhibidores |
Olor | Inodoro |
Fórmula molecular | C24H27NO5 |
Número MDL | 9003-70-7 |
Formulario | Cristalino |
Para utilizar con (aplicación) | Para la eliminación de inhibidores fenólicos: Hidroquinona, hidroquinona monometil éter, terc-butilcatecol |
Clave InChI | BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O |
Nombre IUPAC | tert-butyl 4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanoate |
Peso molecular (g/mol) | 409.48 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
W29J011 | Certificado de análisis | 25/10/2023 | 042489.22,042489.14,042489.36 |
W29J010 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 042489.22,042489.14,042489.36 |
X03I034 | Certificado de análisis | 13/01/2023 | 042489.22,042489.14,042489.36 |
Q26I026 | Certificado de análisis | 30/05/2022 | 042489.22,042489.14,042489.36 |
Y06E047 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 042489.22,042489.14,042489.36 |