Learn More
Miele Professional™ Tobera inyectora
Tobera inyectora con soporte de plástico
31.60€ - 37.95€
Código de producto | Marca | Modelo | Dimensions (Dia. x H) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Dimensions (Dia. x H) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10486402
|
Miele Professional™
3810320 |
ID 90 | 2,5 × 90 mm (diám. × L) |
37.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10008441
|
Miele Professional™
3810330 |
ID 110 | 2,5 × 110mm (diám. × L) |
37.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10764523
|
Miele Professional™
3810340 |
ID 140 | 4 × 140mm (diám. × L) |
37.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10712993
|
Miele Professional™
3810350 |
ID 160 | 4 × 160mm (diám. × L) |
37.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10231572
|
Miele Professional™
3810360 |
ID 180 | 4 × 180mm (diám. × L) |
31.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10640384
|
Miele Professional™
3810400 |
ID 240 | 6 × 240 mm (diám. × L) |
37.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Apto para cestos y carros inyectores comunes
- Apto para p .ej. cilindros graduados, matraces y tubos de ensayo
Especificaciones
Boquilla del inyector | |
1 Unidad |