Learn More
Gosselin™ Espátulas en forma de T de inoculación
Para esparcir sobre la superficie de medios sólidos en aplicaciones microbiológicas. Los esparcidores en forma de T de inoculación Gosselin™ están fabricados con plástico de poliestireno.
Marca: Gosselin™ ETAT-01
80.02 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
Descripción
- Más precisos
- Estéril y desechable
- Envasado en bolsas con cremallera a prueba de manipulación
Especificaciones
Sí | |
148 mm | |
Forma de T |
Verde | |
Paquete de 500 | |
Estéril |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25