Learn More
Invitrogen™ Reactivo de precipitación de virus intacto (optimizado para SRAS-CoV-2)
Permite un enriquecimiento rápido y eficaz del coronavirus del SRAS-CoV-2 intacto y vivo a partir de medios de transporte de virus y cultivos celulares diluidos.
Marca:  Invitrogen™ 10720D
341.70 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17148228
  • 402.00€ / 100 reacciones
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • El enriquecimiento es suave y rápido y se puede realizar en menos de tres horas.
  • Al paralizar las moléculas de agua, el reactivo expulsa de la solución a los componentes menos solubles, como las vesículas, lo que permite que se recojan con una centrifugación rápida a baja velocidad.
  • El virus intacto aislado se puede utilizar para estudios funcionales, en contraste con los métodos de purificación actuales de SRAS-CoV-2 basados en la extracción de ARN con fines de detección.
  • El reactivo de precipitación de virus intacto permite el enriquecimiento de virus intactos a partir de muestras grandes y diluidas para un mayor crecimiento de virus o su uso en ensayos funcionales posteriores, investigación de proteínas, PCR, etc.
  • Volumen flexible: las muestras diluidas de virus se pueden enriquecer a partir de grandes volúmenes de muestras
  • Directo a PCR: no se necesita una extracción de ácido nucleico antes de la PCR
  • El virus enriquecido ya está listo para cualquier análisis posterior y se puede utilizar directamente en una reacción de PCR sin otra extracción de ácido nucleico.
  • El reactivo también se puede utilizar en otros virus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Reactivo de precipitación del virus intacto
Store at 2°C to 8°C.
Temp. ambiente:
Enriquecimiento de SRAS-CoV-2 u otros virus por precipitación
Vesículas con carga negativa (p. ej., virus y exosomas)
Centrifuge capable of running upto 10,000 x G
Precipitation by centrifugation
100 reactions
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3012924 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number10720D
Número de lote3030689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number10720D
Número de lote01015697 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2021 Catalog Number10720D
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Reactivo de precipitación de virus intacto (optimizado para SRAS-CoV-2) > Vida útil: 48 meses
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.