Learn More
Invitrogen™ PCR cuantitativa Platinum™ SuperMix-UDG
Is a ready-to-use mixture for high-specificity, real-time quantitative DNA amplification, containing UDG to prevent carryover contamination (1,2).
Marca: Invitrogen™ 11730025
Includes: 2X concentration [40mM Tris-HCl (pH 8.4), 100mM KCl, 6mM MgCl2 , 400μM dATP, 400μM dCTP, 400μM dGTP, 800μM dUTP, 40 units/mL UDG, 60 units/ml Platinum™ Taq DNA Polymerase, stabilizers], vial of 50mM MgCl2
Descripción
- Alta sensibilidad y especificidad
- Permite conjunto de reacción a temperatura ambiente
- Fácil de usar: solo hay que añadir plantillas y cebadores o sondas fluorogénicas para la detección
- Incluye un vial de 50 mm de MgCl2 para alojar distintos sistemas de PCR de cebador/plantilla
- Compatible con la mayoría de los instrumentos en tiempo real
Información de órdenes
Guaranteed stable for 6 months when properly stored. Guaranteed minimum shelf life is 60 days. Shipping Conditions: Dry Ice.
Especificaciones
La PCR cuantitativa Platinum™ SuperMix-UDG se suministra en una concentración 2X [40 mM Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 800 µM dUTP, 40 unidades/ml de UDG, 60 unidades/ml de ADN polimerasa Platinum™ Taq , estabilizadores]. También se suministra un vial de 50 mM MgCl2. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
Alto | |
Estándar | |
Platinum™ | |
500 reacciones | |
500 reacciones | |
500 reacciones |
Sonda de cebado | |
qPCR | |
Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
PCR cuantitativa SuperMix-UDG | |
Hielo seco | |
Expresión génica | |
ADN (genómico), ADNc |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3052746 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 11730025 |
2945880 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 11730025 |
2787217 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 11730025 |
3037349 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 11730025 |
2464594 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11730025 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.