Learn More
DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado
BIOPHARMA
Las batas DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado se han procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma.
381.00€ - 393.00€
Especificaciones
Tipo de producto Retocada
Material Tyvek™ IsoClean™
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Elástico canalizado
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15634914
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
DuPont™
D15466113
Pequeño
381.00€
paquete de 30
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15644914
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
DuPont™
D15466127
Medio
381.00€
paquete de 30
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15654914
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
DuPont™
D15466137
Grande
381.00€
paquete de 30
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15664914
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
DuPont™
D15466146
XL
381.00€
paquete de 30
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15674914
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
DuPont™
D15466157
2XL
381.00€
paquete de 30
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15684914
BIOPHARMA
Ver documentos Detalles de la promoción
DuPont™
D15466164
3XL
393.00€
paquete de 30
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponible en tallas de S a XXXL.
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
  • Costuras internas selladas.
  • Elástico acanalado en las muñecas.
  • Cierre a presión frontal para ponérselo y quitárselo con facilidad.
Especificaciones
Especificaciones
Retocada
Blanco
Elástico canalizado
Estéril
Costuras internas selladas
Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados.
Tyvek™ IsoClean™
A presión
Sellado
Limpieza y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), completa trazabilidad en todas las prendas esterilizadas con certificados de esterilidad disponibles, aptitud para el uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 5-), EPI de Categoría I
Documentos
Product Certifications
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
Título del producto
DuPont™ Batas IsoClean™ con cuello sellado