Learn More
Fisherbrand™ Baños de agua Deluxe de uso general Isotemp™
Elija los baños de agua de uso general, diseñados para proporcionar una temperatura uniforme y obtener resultados fiables con un funcionamiento fácil de usar.
Marca: Fisherbrand™ FSGPD20
955.89 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Ideales para aplicaciones industriales, clínicas, farmacéuticas o biomédicas, los baños de agua Deluxe de uso general Fisherbrand™ Isotemp™ ofrecen una tecnología potente en un diseño compacto. Disponibles en una gran variedad de tamaños para satisfacer una amplia gama de aplicaciones, los baños de agua Isotemp se han diseñado para proporcionar una temperatura homogénea que permita obtener resultados fiables con facilidad de uso.
- Menores dimensiones, en comparación con los modelos anteriores
- El controlador avanzado de temperatura se ha diseñado para ofrecer una mayor funcionalidad
- Nuevas alarmas sonoras
- Guarde fácilmente los parámetros más utilizados con los preajustes de temperatura
- Funcionamiento y supervisión sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa.
- Ayude a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido.
- Compatible con los gránulos térmicos (se venden por separado)
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Baño de agua Deluxe de uso general de 20 L | |
UL, CE, FDA Clase I | |
LCD monocromática | |
Cubierta de policarbonato, bandeja difusora | |
Isotemp GPD 20 | |
±0.2°C | |
11,7 x 19,7 x 5,99 in (297 x 500 x 150 mm) | |
9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120V/230V) |
Digital | |
20 L | |
Ambiente hasta 100°C | |
1200 W | |
Acero con recubrimiento de polvo epoxi | |
3 | |
±0.2°C | |
15,4 x 21,8 x 9,2 in (392 x 555 x 233 mm) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron