Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Midiprep Kit
El kit de mesopreparación de ADN para cultivo celular y de sangre JetQuick™ está diseñado para la purificación rápida y eficiente del ADN genómico (ADNg) de sangre, fluidos corporales (líquido amniótico, saliva, esperma, linfa) y células de mamíferos.
Marca: Invitrogen™ A30703
262.67 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Utiliza tecnología basada en membrana de sílice que permite el aislamiento de ADN de 20 a 50 kb, que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones posteriores, incluyendo PCR, digestión de enzimas de restricción y Southern blotting.
Estas son algunas de las ventajas más importantes:
• Procesamiento de grandes volúmenes, hasta 3 ml de sangre o saliva
• Recuperación larga de ADN bicatenario (de 20 a 50 kb)
• Compatible con la centrifugación o un colector de vacío
El formato de mesopreparación permite el procesamiento de hasta 3 ml de sangre completa u otro fluido corporal. Se puede aislar ADN de hasta 1 x 108 células de mamíferos. El ADN purificado está listo para el análisis posterior.
Especificaciones
• 1 x 66 ml de tampón K1, almacenar a temperatura ambiente • 1 x 72 ml de tampón K2, almacenar a temperatura ambiente • 1 x 105 ml de tampón KX, almacenar a temperatura ambiente • 1 x 44 ml de tampón de elución, almacenar (a temperatura ambiente • 2 x 1,3 ml de ARNasa A, almacene de 2 °C a 8 °C • 5 x 26 mg de proteasa (polvo liofilizado), almacene de 2 °C a 8 °C • 4 bolsas de columna de centrifugación (5 columnas/bolsa)) |
|
Columna de centrifugación | |
Sangre, Células | |
No compatible con alto rendimiento | |
JetQuick™ | |
20 preparaciones | |
ADN genómico |
Kit | |
Midi | |
PCR en tiempo real, PCR | |
20 preparaciones | |
Kit de ADN para hemocultivo y cultivo celular | |
Temperatura ambiente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2790603 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A30703 |
2716519 | Certificado de análisis | 05/05/2023 | A30703 |
2667264 | Certificado de análisis | 27/02/2023 | A30703 |
2658681 | Certificado de análisis | 14/02/2023 | A30703 |
2656407 | Certificado de análisis | 13/02/2023 | A30703 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Oferta ampliada hasta el 28 de marzoPromo Code: 24111Expires: 2025-03-28
New Offer Ahorre ahora