Learn More
DWK Life Sciences™ Surtido de pinzas KECK™, para juntas esféricas, de POM
La abrazadera KECK™ se utiliza para fijar juntas esmeriladas estándar.
Marca:  DWK Life Sciences™ 290320007
Código de producto. 10283641
  • 43.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
  • Para juntas esféricas
  • Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
  • Fácil, seguro y rápido de ajustar
  • Mayor seguridad en el laboratorio ya que la superficie del vidrio no se raya
  • Marcado de los tamaños individuales para una mejor diferenciación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
2 de KS 13, 2 de KS 19, 1 de KS 29, 1 de KS 35
Asegure las juntas de vidrio a vidrio
POM
Asegure las juntas de vidrio a vidrio
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences™ Surtido de pinzas KECK™, para juntas esféricas, de POM > POM