Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™ Código de producto.: 11766323
Fecha estimada de envío: 24-10-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11766323
150 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 ml
30 mL
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Código de producto. 11766323
Marca: DWK Life Sciences 14000150
Fecha estimada de envío: 24-10-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada
  • Con boquilla de vertido
  • Zona de rotulación esmaltada con acabado mate
  • Los tamaños de entre 20 ml y 4000 ml tienen escalas blancas para poder hacer un cálculo de volumen aproximado
  • Precisión: ±5 %
  • Paredes uniformes y resistentes
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E960, Tipo I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 5,07 oz
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) Para la medición y la mezcla de líquidos
Intervalo de graduación De 20 a 140 ml
Incluye Boquilla
Incrementos 20 ml
Tipo de etiqueta Marcado de esmalte con acabado mate
Cantidad Paquete de 12
Tipo Vaso de precipitados Griffin
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM, E960, Tipo I
Scale Báscula blanca doble
Modelo Parte superior granulada Griffin
Título del producto
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™ >