Learn More
Ansell Kimtech G3 Guantes de látex estériles específicos para cada mano
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7.5
8
8,5
Descripción
Los guantes de látex estériles y específicos para cada mano son adecuados para una colocación de dos pares de guantes y proporcionan una protección sensible.Recomendados para salas limpias de clase 10/ISO 4 o superior.
- Garantía de cumplimiento: EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el 2016/425 de la legislación de R.U. y modificado, EN ISO 374-1 Tipo C (K) Protección contra salpicaduras químicas, EN 374-4 Resistencia a la degradación por productos químicos, EN ISO 374-5 Protección contra microorganismos y VIRUS, Nivel de garantía de esterilidad (SAL) 10-6. Certificado de análisis disponible en línea. Certificado esterilidad disponible en línea
- El material de látex completamente esterilizado proporciona altos niveles de protección contra la contaminación por proteínas, partículas, microorganismos y salpicaduras químicas, y tiene un nivel bajo de endotoxinas
- Adecuados para su uso en salas blancas estériles EU GMP ISO Clase 5 Grado A o superior y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo
- Los guantes son específicos para cada mano, desechables y de color natural, con un alto nivel de limpieza y con datos de tendencias disponibles
- La palma y las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
Información de órdenes
Envasados en pares en una sala limpia ISO de clase 5. En carpeta de polietileno para una colocación limpia y aséptica; 20 pares en carpeta por paquete.
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
Accelerator Free | Sí |
AQL | 1,5 |
Color | Natural |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 8.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Kimtech G3 Guantes de látex estériles específicos para cada mano >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido