Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de alta resistencia Kimble™ KIMAX™ Código de producto.: 11700704
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de alta resistencia Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11700704
1000 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
400 mL
1000 ml
2000 ml
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
Código de producto. 11700704
Marca: DWK Life Sciences 140051000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No se recomienda su uso en placas calefactoras con gradientes térmicos o sin agitación.
La construcción resistente aumenta la vida útil
La construcción resistente aumenta la vida útil
  • Con boquilla de vertido
  • Con zona de rotulación
  • Tienen graduaciones en blanco para mostrar un volumen aproximado
  • Precisión: ±5 %
  • Paredes gruesas y uniformes con un grosor de pared adicional en borde superior mecanizado
Compliance
Diseñadas a partir de los requisitos ASTM™ E 960, tipo II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Diámetro exterior (imperial) 4,21 in
Diámetro exterior (métrico) 10.7 cm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Para utilizar con (aplicación) Resistencia mecánica y durabilidad excelentes, seguridad avanzada cuando se usa en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca
Intervalo de graduación De 100 a 1000 ml
Altura (imperial) 5,98 in
Altura (métrico) 15.2 cm
Incluye Boquilla
Incrementos 50 ml
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad Paquete de 6
Tipo Vaso de precipitados
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Báscula blanca doble
Título del producto
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de alta resistencia Kimble™ KIMAX™ >