Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Mascarilla facial estéril certificada con pliegues y cintas Kimtech™ M3
Mascarilla estéril de estilo plisado con lazos que proporciona un excelente filtrado de partículas y bacterias para evitar la contaminación. Capa exterior de película de polietileno que apenas genera pelusa. Sin látex ni silicona. Apto para salas blancas esterilizadas según EU GMP ISO 5 Clase A.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 62494
Descripción
- Envasadas individualmente
- Máscara facial estéril de estilo plisado Kimtech™ M3 con tiras 62467, blanca, de 18 cm (an), 10 paquetes x 20 máscaras (200 en total)
- Excelente filtrado de bacterias y partículas para evitar la contaminación
- Capa exterior de película de polietileno que apenas genera pelusa
- Sin látex ni silicona
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
Lazos | |
Estándar | |
Plisado, 62494 | |
Class 1 (ISO 3) | |
92.9 % (PFE), 94.2 % (BFE) | |
Sí | |
Kimtech™ M3 Sterile | |
22.86 cm |
Blanco | |
Polietileno | |
Estéril | |
ISO 14001, ISO 9001; CE sencillo; solo uso industrial | |
Single-use | |
Lazos de 9 in | |
0.1 (PFE), 3 (BFE)μ | |
9 in. |