Learn More
Gibco™ DMEM/F-12 KnockOut™
GREENER_CHOICE
DMEM/F-12 KnockOut™
Marca:  Gibco™ 12660012
51.78 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12613663
  • 55.25€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Medio de baja osmolalidad sin L-glutamina o tampón HEPES optimizado para el crecimiento de células madre pluripotentes inducidas o embrionarias humanas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar entre 2 °C y 8 °C y proteger de la luz.
Líquido
Rojo de fenol
cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485
500 mL
Células madre (embrionarias), células madre (iPS, pluripotentes inducidas)
DMEM/F-12 KnockOut
Sin glutamina, Sin HEPES
Gibco™
Temperatura ambiente
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2703603 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12660012
Número de lote2887984 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number12660012
Número de lote2963808 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number12660012
Número de lote2990072 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number12660012
Número de lote3021362 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number12660012
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ DMEM/F-12 KnockOut™ > 500 ml