Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinosa, 99 %
Descripción
L-(+)-Arabinose is used to identify and differentiate and characterize pentose sugar isomerase. It is also used as the carbon source in microbial culture. It is involved in the bioproduction of L-ribose. It finds application in the production of savory reaction flavors. Its derivatives are used in the development of antiviral agents such as nucleoside. It acts as a base component of hemicellulose and pectin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La L-(+)-arabinosa se utiliza para identificar y diferenciar y caracterizar la isomerasa de azúcar pentosa. También se utiliza como fuente de carbono en el cultivo microbiano. Participa en la bioproducción de L-ribosa. Encuentra aplicación en la producción de sabores de reacción salados. Sus derivados se utilizan en el desarrollo de agentes antivirales como los nucleósidos. Actúa como un componente básico de la hemicelulosa y la pectina.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol. Insoluble en alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-(+)-Arabinose |
Punto de fusión | 155°C to 160°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1723085 |
Información de solubilidad | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.13 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252843 | Certificado de análisis | 31/10/2024 | A11921.30,A11921.18 |
10250503 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | A11921.30,A11921.18 |
10241046 | Certificado de análisis | 06/10/2023 | A11921.30,A11921.18 |
10244990 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | A11921.30,A11921.18 |
10236638 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A11921.30,A11921.18 |