Learn More
L(+)-Arabinosa, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11996891
L(+)-Arabinosa, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996891
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 11996891
Marca: Thermo Scientific Acros 104985000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-72-9
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Clave InChI SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Sinónimo beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 25245970
Nombre IUPAC (4S,5S)-oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Arabinose
Punto de fusión 155.0°C to 160.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 31,32
Índice Merck 10,783
Condición de rotación específica +103.00 (20.00°C c=5,H2O,24H)
Rotación específica + 103.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468263 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Número de loteA0454968 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Número de loteA0402755 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Número de loteA0401664 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Número de loteA0413880 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number104980250,104981000,104985000
Nombre del producto
  • L(+)-Arabinose
RUO – Research Use Only
Título del producto
L(+)-Arabinosa, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >