Learn More
L-glutamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11492277
L-glutamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492277
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11492277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14201.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Participa en muchos procesos metabólicos y regula el equilibrio ácido-base en el riñón. Es un aminoácido importante para la incorporación de iones de amonio a biomoléculas. Es un componente vital de los medios de cultivo que sirve como una importante fuente de energía para las células en cultivo.
L-Glutamine is involved in many metabolic processes and regulates acid-base balance in the kidney. It is an important amino acid for the incorporation of ammonium ions into biomolecules. It is a vital component of culture media that serves as a major energy source for cells in culture. As a component in oral supplementation, it is useful for patients who have advanced stages of cancer to reverse cachexia (i.e. muscle wasting). It is also used for attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), a urinary condition called cystinuria, sickle cell anemia and for alcohol withdrawal support. It finds applications in patients with HIV (AIDS) to prevent weight loss.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-glutamina está implicada en muchos procesos metabólicos y regula el equilibrio ácido-base en el riñón. Es un aminoácido importante para la incorporación de iones de amonio a biomoléculas. Es un componente vital de los medios de cultivo que sirve como una importante fuente de energía para las células en cultivo. Como suplemento oral, es útil para los pacientes que tienen estadios avanzados de cáncer para revertir la caquexia (es decir, el desgaste muscular). También se utiliza para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), una afección urinaria llamada cistinuria, la anemia drepanocítica y para ayudar a dejar el alcohol. Se utiliza en pacientes con VIH (SIDA) para prevenir la pérdida de peso.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y etanol. Insoluble en metanol, éter, benceno, acetona, acetato de etilo y cloroformo.
Nota
Humedad y sensible a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-85-9
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00008044
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinónimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamine
Punto de fusión 185°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Beilstein 1723797
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in methanol,ether,benzene,acetone,ethyl acetate and chloroform.
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-carbamilbutanoico
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10247858 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2023 Catalog NumberA14201.30,A14201.0B,A14201.18
Número de lote10244509 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2022 Catalog NumberA14201.30,A14201.0B,A14201.18
Número de lote10240244 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/04/2022 Catalog NumberA14201.30,A14201.0B,A14201.18
Número de lote10234714 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog NumberA14201.30,A14201.0B,A14201.18
Número de lote10230556 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog NumberA14201.30,A14201.0B,A14201.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
L-glutamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >