Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-histidina, 98 % Código de producto.: 10665602
Thermo Scientific Chemicals L-histidina, 98 %
Código de producto. 10665602
25 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10665602
Marca: Thermo Scientific Chemicals 166150250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-00-1
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.16
Número MDL MFCD00064315
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
Punto de fusión 282.0°C
Amonio 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Color Blanco a amarillo
Cloruro 200ppm max.
Cloro (Cl) 200ppm max.
Aminoácidos extraños 0.5% max. (TLC)
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Beilstein 25, 513
Rotación específica + 12.40
Sulfato 200ppm max.
Índice Merck 15, 4758
Transmitancia 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Condición de rotación específica +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, polvo pesado o fusión
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0438154 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Número de loteA0460517 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Número de loteA0450782 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Número de loteA0451776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Número de loteA0397178 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Nombre del producto
  • L-Histidine
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L-histidina, 98 % >