Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido L(+)-láctico, solución en agua al 90 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L(+)-Lactic acid |
Punto de ebullición | de 125,0 °C |
Color | De incoloro a amarillo |
Fórmula lineal | CH3CH(OH)CO2H |
Beilstein | 03, IV, 633 |
Fieser | 15,181 |
Índice Merck | 15, 5385 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: solubles en alcohol, furfurol y éter, prácticamente insolubles en cloroformo y carbono, disulfuro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.08 |
Porcentaje de pureza | ≥88% |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460875 | Certificado de análisis | 11/06/2024 | 189870051,189872500,189870010 |
A0463441 | Certificado de análisis | 06/06/2024 | 189870051,189872500,189870010 |
A0449919 | Certificado de análisis | 03/02/2023 | 189870051,189872500,189870010 |
A0401035 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 189870051,189872500,189870010 |
A0407382 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 189870051,189872500,189870010 |
Seguridad y manipulación
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
37Hours
17Minutes
7Seconds
31New Offer Ahorre hasta un 70%