Learn More
L-lisina monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11499963
L-lisina monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499963
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11499963
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13040.14
Solicitar formato a granel o personalizado
L-Lysine is an essential proteinogenic alfa amino acid used in various applications such as non-animal sourced supplement in cell culture media. It acts as a substrate of enzymes like L-lysine oxidase as well as a component of poly-lysine polymers. It is also involved in the studies of glycation mechanism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-Lisina es un alfa aminoácido proteinogénico esencial que se utiliza en diversas aplicaciones, como el suplemento de origen no animal en medios de cultivo celular. Actúa como un sustrato de enzimas como la L-lisina oxidasa, así como un componente de polímeros de polilisina. También participa en los estudios del mecanismo de glicoación.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido clorhídrico.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39665-12-8
Fórmula molecular C6H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 164.21
Número MDL MFCD00151035
Clave InChI HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Sinónimo l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1
PubChem CID 16211825
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lysine monohydrate
Punto de fusión 210°C (decomposition)
Beilstein 1722531
Índice Merck 14,5636
Información de solubilidad Soluble in water and hydrochloric acid.
Nombre IUPAC ácido de ácido 2,6-diaminohexanoico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21 (146.19 Anhydrous)
Rotación óptica +22.5° (c=2 in 6M HCl)
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM22L004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/01/2025 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
Número de loteZ19I029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
Número de loteN14I051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
Número de lote10122697 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
Número de loteJ3942A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13040.22,A13040.14,A13040.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
L-lisina monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >