Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serina, 99 % Código de producto.: 10205330
Thermo Scientific Chemicals L-Serina, 99 %
Código de producto. 10205330
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10205330
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132660250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-45-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Serine
Punto de fusión 222.0°C
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 5.0 to 6.5 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Otros aminoácidos 0.5% (TLC) max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(NH2)CO2H
Rotación específica 15.2
Sulfato 200ppm max.
Transmitancia 95% (c=10, H2O, 430nm) 1cm cellmin.
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, insoluble in ethanol and diethylether
Punto de sublimación 0150.0°C
Densidad 1.6000g/mL
Condición de rotación específica 15.20 (20.00°C c=10,2N HCl)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 99%
Gravedad específica 1.6
Forma física Polvo cristalino, cristales o agujas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461241 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2024 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Número de loteA0450914 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Número de loteA0402016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Número de loteA0397183 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
Número de loteA0407846 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number132660025,132660250,132661000,132665000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L-Serina, 99 % >