Learn More
Óxido de plomo(II), +99,9 %, (base de trazas metálicas), < 10 micrómetros, polvo, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10551364
Óxido de plomo(II), +99,9 %, (base de trazas metálicas), < 10 micrómetros, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551364
2.5 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10551364
Marca: Thermo Scientific Acros 315850025
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellowMostrar másMostrar menos
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Punto de ebullición 1470.0°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 886.0°C
Nombre de nota <10 micron, 99.9+%
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Fórmula lineal PbO
Fieser 01,536; 02,233
Índice Merck 15, 5468
Información de solubilidad Solubility in water: 70.2mg/l (20°C)
Nombre IUPAC oxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461472 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number315850025,315851000,315855000
Número de loteA0452327 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number315850025,315851000,315855000
Número de loteA0392873 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number315850025,315851000,315855000
Número de loteA0387512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number315850025,315851000,315855000
Número de loteA0442074 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/05/2022 Catalog Number315850025,315851000,315855000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de plomo(II), +99,9 %, (base de trazas metálicas), < 10 micrómetros, polvo, Thermo Scientific Chemicals >