Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lecitina, refinada Código de producto.: 11377948
Thermo Scientific Chemicals Lecitina, refinada
Código de producto. 11377948
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 11377948
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036486.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Lecithin is used as an emulsifying and stabilizing agent in the food, pharmaceutical, and cosmetic industries. Lecithin is taken as a medicine and is also used in the manufacturing of medicines. Soybean lecithin is useful for its application in liquid ram semen. Fractionation process of sunflower lecithin with absolute ethanol was used for obtaining enriched fractions in certain phospholipids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8002-43-5
Fórmula molecular C42H80NO8P
Peso molecular (g/mol) 758.075
Número MDL MFCD00147406
Clave InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Sinónimo 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nombre IUPAC Fosfato [(2R)-3-hexadecanoiloxi-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] 2-(trimetilazaniumil)etil
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lecithin
Cantidad 1 kg
Beilstein 5209585
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Very partially soluble in water.
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN21L034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number036486.A1,036486.30
Número de loteZ18K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Catalog Number036486.A1,036486.30
Número de loteW17K058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2024 Catalog Number036486.A1,036486.30
Número de loteU20K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2024 Catalog Number036486.A1,036486.30
Número de loteS19K028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/06/2024 Catalog Number036486.A1,036486.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Lecitina, refinada >