Learn More
Eurofins DiscoverX LKB1/STRADα/MO25α Protein, Active
Active, recombinant full-length human LKB1 with an N-terminal 6His tag. Provided as a complex with GST-STRADα and GST-MO25α, for use in Kinase Assays.
525.15€ - 4008.15€
Especificaciones
Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
---|---|
Peso molecular | 52.1 kDa (LKB1), 76.1 kDa (STRADα) and 66.8 kDa (MO25α) |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | N-terminal 6His / N-terminal GST / N-terminal GST |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17320404
![]() |
Eurofins DiscoverX
14-596 |
10 μg |
525.15€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17330404
![]() |
Eurofins DiscoverX
14-596M |
125 μg |
4008.15€
125 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LKB1 is a tumor suppressor serine/threonine-protein kinase that controls the activity of AMP-activated protein kinase (AMPK) family members, thereby playing a role in various processes such as cell metabolism, cell polarity, apoptosis and DNA damage response. Mutations in this gene have been associated with the autosomal dominant Peutz-Jeghers syndrome, as well as with skin, pancreatic, and testicular cancers.
GenBank NM000455 / GenBank AF308302 / GenBank NM_016289
Especificaciones
mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. | |
Human | |
N-terminal 6His / N-terminal GST / N-terminal GST | |
Full-length | |
LKB1/STRADα/MO25α, active |
52.1 kDa (LKB1), 76.1 kDa (STRADα) and 66.8 kDa (MO25α) | |
Recombinant | |
Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells | |
Combined ≥80% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.