Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de almacenamiento de 96 pocillos PCR™ de baja temperatura
Provides the capacity to slide, set, work and store PCR™ samples. The Low Temp PCR™ 96-well Storage Rack includes textured finger grips to provide a secure hold, a unique sliding and rotating lid, and a closed base design.
Marca:  Fisherbrand™ HS120538
56.25 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15758177
  • 74.57€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La tapa ambidextra se puede cambiar para adaptarse a la orientación de la mano izquierda o derecha.
  • Tapa desmontable.
  • Admite tubos de 0,2 ml, individuales o tiras.
  • 96 pocillos en configuración de 8 x 12.
  • Se puede utilizar para almacenar en el congelador con temperaturas de hasta -80 °C.
Especificaciones
Especificaciones
alfanumérico
Con tapa
Varios
96
Round, Round Bottom (U-well)
9,2 cm
PCR Ready
Estándar
8 x 12
Plástico ABS
No estéril
5/paq.
3,7 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Gradilla de almacenamiento de 96 pocillos PCR™ de baja temperatura > Low Temp PCR™ 96-well Storage Rack; Color: Assorted