Learn More
Miele Professional™ Cesta inferior
Cesta inferior U 184/1 para la carga óptima de viales, tubos de ensayo, etc.
Brand: Miele Professional™ 6439180
2448.27 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Equipado con 96 boquillas de inyección
- Holgura vertical: 170 mm
- Solo adecuado para usar con cestas superiores O 175 / O 187 / O 184
Specifications
Cestillo inferior/unidad de inyector móvil | |
Modelos: G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 y PG 8536, y artículos como tubos de centrífuga, viales, colectores de fracciones de tubos de ensayo, tubos RMN o tubos de muestreadores automáticos. | |
250 mm | |
1 Unidad |
U 184/1 | |
515 mm | |
531 mm |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Miele Professional™ Cesta inferior > Dimensiones (F x An x Al): 515 x 531 x 250 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction