Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de magnesio hexahidrato, 99 %, para bioquímica Código de producto.: 13226319
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de magnesio hexahidrato, 99 %, para bioquímica
Código de producto. 13226319
2.5 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Código de producto. 13226319
Marca: Thermo Scientific Chemicals 447150025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride hexahydrate
Punto de fusión 117.0°C
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgCl2·6H2O
Índice Merck 15,5726
Información de solubilidad Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.31
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460941 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number447150025,447155000
Número de loteA0456583 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number447150025,447155000
Número de loteA0456582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2023 Catalog Number447150025,447155000
Número de loteA0410579 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number447150025,447155000
Número de loteA0453984 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number447150025,447155000
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de magnesio hexahidrato, 99 %, para bioquímica >