Learn More
Lámina de magnesio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11398558
Lámina de magnesio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398558
100 x 100 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11398558
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040603.GH
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Cantidad 100 x 100 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ20I016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2022 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
Número de loteZ07H033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
Número de loteL19X016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
Número de loteX20D003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
Número de loteA26I10 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium foil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P420-Almacenar alejado de otros materiales.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de magnesio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >