Learn More
Sulfato de magnesio heptahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11421828
Sulfato de magnesio heptahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421828
5000 g
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Código de producto. 11421828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14491.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de magnesio, producido mediante los procesos apropiados, se utiliza en varias preparaciones farmacéuticas de magnesio y se conoce generalmente como sal de epsom. Se utiliza como micronutriente en agricultura, como sal de destilación en la producción de ciertos productos alcohólicos, como electrolito para la preparación de sales metálicas, como coagulante y como ingrediente en las sales de baño para su uso en la terapia de flotación.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido. Ligeramente soluble en alcohol y glicerol.
Notas
Incompatible con oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Cantidad 5000 g
Índice Merck 14,5691
Información de solubilidad Soluble in in water and acid. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48 (120.37 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Densidad 1.68
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252629 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog NumberA14491.0I,A14491.0B
Número de lote10246506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/05/2023 Catalog NumberA14491.0I
Número de lote10240819 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2022 Catalog NumberA14491.0I,A14491.0B
Número de lote10240399 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberA14491.0I,A14491.0B
Número de lote90003936 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14491.0I,A14491.0B
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfato de magnesio heptahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >