Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión de alto rendimiento L/S™, Puri-Flex™
Los tubos de precisión de alto rendimiento Masterflex™ L/S™ son tubos de larga duración para aplicaciones farmacéuticas y de bioprocesos
Marca:  Masterflex™ 96419-36
175.75 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11729809
  • 185.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Aplicaciones: Trabajo de cultivo celular y tisular, biotecnología farmacéutica, usos de laboratorio de uso general que requieren alto rendimiento y larga vida útil, aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes derivados de animales
  • Características: Soldables por calor, excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, translúcidos
  • Certificaciones: Cumplen con la FDA y los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), fabricados conforme a las GMP
  • Intervalo de temperatura: De – 50 a 135 °C
  • Esterilización: Esterilice en autoclave, con óxido de etileno o con irradiación gamma
  • Especificaciones
    Especificaciones
    9,7 mm
    25 pies
    Bombas Masterflex
    Máx. 3400 ml/min
    Translúcido
    0,382 in
    Puri-Flex
    7,6 m
    L/S 36
    3/8 pulg
    Tubo para bombas peristálticas
    SDS
    Documentos Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Masterflex™ Tubos de precisión de alto rendimiento L/S™, Puri-Flex™ > Tubos; tamaño de manguera dentada: 4,76 mm (3/8 pulgadas); tamaño L/S: 36; caudal máximo máx.: 3400 ml/min