Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas con tapones, insertos de tapones y tapones para tubos con tapón de rosca Matrix™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Simplifique el almacenamiento de las muestras con estos tapones e insertos codificados por colores, disponibles en gradillas de bandejas o a granel para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
21.14€ - 408.00€
Especificaciones
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Ver más especificaciones
Productos 21
Código de producto Marca Color Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
11902261
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470BLK
Negro Screw Cap
205.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11932261
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470ORG
Naranja Screw Cap
205.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11942261
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470PIN
Rosa Screw Cap
205.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11865482
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4477GRY
Gris Screw Cap Tray
394.00€
paquete de 480
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11875482
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4477PIN
Rosa Screw Cap Tray
394.00€
paquete de 480
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10736554
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470
Incolora Tapón de tubo criogénico
204.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11632000
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470RED
Rojo Tapón de tubo criogénico
205.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10780140
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470YEL
Amarillo Tapón de tubo criogénico
198.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11681970
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470GRE
Verde Tapón de tubo criogénico
205.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 02-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10401908
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470WHI
Blanco Tapón de tubo criogénico
200.00€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11651990
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470PUR
Morado Tapón de tubo criogénico
198.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10040273
Ver documentos
Thermo Scientific™
4471
rojo Screw Cap Insert N/A N/A N/A
11577429
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4906
Amarillo Tapón de tubo criogénico
90.70€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12865601
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4477
Incolora Tapón de tubo criogénico
397.00€
paquete de 480
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11642000
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4477RED
Rojo Tapón de tubo criogénico
393.00€
paquete de 480
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11612010
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4477YEL
Amarillo Tapón de tubo criogénico
394.00€
paquete de 480
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10290740
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4477BLU
Azul Tapón de tubo criogénico
394.00€
paquete de 480
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11317201
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4477GRE
Verde Tapón de tubo criogénico
394.00€
paquete de 480
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11895482
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4477WHI
Blanco Tapón de tubo criogénico
408.00€
paquete de 480
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11377201
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4477PUR
Morado Tapón de tubo criogénico
394.00€
paquete de 480
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11601970
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4470BLU
Azul Screw Cap
205.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Simplifique el almacenamiento de las muestras con estos insertos y tapones codificados por colores.Los insertos y tapones para tubos con tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ están disponibles en gradillas en bandeja o a granel para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.
Tapón con un diseño superior
  • Los tapones con juntas garantizan la protección de las muestras críticas durante su almacenamiento.
  • La junta suave se comprime para garantizar un cierre adecuado, lo que evita la contaminación desde el exterior del tubo.
  • Material de tapón: Polipropileno primario de aplicación médica Clase VI con junta tórica de silicona primaria de aplicación médica Clase VI
  • Los tapones para cuello de rosca son compatibles con temperaturas de almacenamiento de hasta -196 ºC
Opciones de tapones que simplifican la identificación de las muestras
  • Las bandejas de tapones cuentan con un formato de microplaca estándar compatible con equipos automatizados.
  • Los tapones están disponibles en siete opciones de color que permiten la identificación de las muestras.
  • Los insertos de color se encajan a presión en el tapón para ofrecer un ajuste seguro. Son extraíbles.
  • Los insertos están disponibles en seis colores.
Todos los tapones y los insertos se suministran sin ADN, ARNasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas.
Especificaciones
Especificaciones
Sterile and PCR Ready
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Bandejas con tapones, insertos de tapones y tapones para tubos con tapón de rosca Matrix™