Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas con tapones, insertos de tapones y tapones para tubos con tapón de rosca Matrix™
GREENER_CHOICE
Simplifique el almacenamiento de las muestras con estos tapones e insertos codificados por colores, disponibles en gradillas de bandejas o a granel para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ 4470YEL
128.88 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10780140
  • 198.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Simplifique el almacenamiento de las muestras con estos insertos y tapones codificados por colores.Los insertos y tapones para tubos con tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ están disponibles en gradillas en bandeja o a granel para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.
Tapón con un diseño superior
  • Los tapones con juntas garantizan la protección de las muestras críticas durante su almacenamiento.
  • La junta suave se comprime para garantizar un cierre adecuado, lo que evita la contaminación desde el exterior del tubo.
  • Material de tapón: polipropileno virgen de aplicación médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de aplicación médica Clase VI.
  • Los tapones para cuello de rosca son compatibles con temperaturas de almacenamiento de hasta -196 ºC
Opciones de tapones que simplifican la identificación de las muestras
  • Las bandejas de tapones cuentan con un formato de microplaca estándar compatible con equipos automatizados.
  • Los tapones están disponibles en siete opciones de color que permiten la identificación de las muestras.
  • Los insertos de color se encajan a presión en el tapón para ofrecer un ajuste seguro. Son extraíbles.
  • Los insertos están disponibles en seis colores.
Todos los tapones y los insertos se suministran sin ADN, ARNasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de tubo criogénico
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI, Silicone
Bulk, 500 Caps
Matriz de datos 12x12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200
Tubos de 500 μl y 1,0 ml
Sterile and PCR Ready
No
Amarillo
Matrix™
Estéril
Tubo con tapón de rosca
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Bandejas con tapones, insertos de tapones y tapones para tubos con tapón de rosca Matrix™ >