Descripción
- Incluye bandejas de gel de 200 × 100 mm y 200 × 200 mm
- También hay disponibles de 200 × 250 mm
- Procesa hasta 550 muestras
- Volúmenes de tampón reducidos
- Ideal para separaciones extensas
- Moldeado por inyección
- Diseñado principalmente para la separación de un gran número de muestras de PCR o clonación.
Especificaciones
Hasta 550muestras | |
Bandejas de gel de 200 x 250 mm | |
Bandejas de gel de 200 x 100 mm y 200 x 200 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Videos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
-
Fisherbrand Meet the Family
Título del producto
Fisherbrand™ Sistema de gel horizontal Maxi > Longitud: 230mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido