Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato MES, 98 % Código de producto.: 11413137
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato MES, 98 %
Código de producto. 11413137
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11413137
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16104.14
Solicitar formato a granel o personalizado
MES monohydrate is a biological buffer often referred to as Good’s buffer. It is useful for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. It is also used in the purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato MES es un tampón biológico que a menudo se conoce como tampón de Good. Es útil para medios de cultivo celular y formulaciones de tampón basadas en proteínas para mantener un entorno estable en la solución. También se utiliza en los bioprocesos de purificación de anticuerpos, péptidos, proteínas, componentes sanguíneos y factores de crecimiento. Es un agente de resolución útil para proteínas muy pequeñas en geles Bis-Tris. Las soluciones tampón se utilizan como medio para mantener el pH en un valor casi constante en una amplia variedad de aplicaciones químicas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.248
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES monohydrate
Punto de fusión ∼308°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 141319
Índice Merck 14,5902
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.26 (195.24 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252676 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Número de lote10248132 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/09/2023 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Número de lote10240887 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/05/2022 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Número de lote10236807 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
Número de lote10191845 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA16104.14,A16104.36,A16104.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato MES, 98 % >