Learn More
Metanol, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Especificación exclusiva de la relación señal-ruido para la industria química, donde la calidad del disolvente está directamente vinculada a la sensibilidad del espectrómetro de masas.
Marca: Fisher Chemical A458-1
111.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Metanol, CH4O, número de CAS 67-56-1, nafta de madera, alcohol piroxílico, alcohol metílico, metilol, alcohol colombiano, alcohol colonial, alcohol de madera, hidróxido de metilo, carbinol, 1 l
Especificaciones
Methanol | |
≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.4 AU at 215nm, ≤000 5 AU at 260nm, ≤02. AU at 220nm, ≤05. AU at 210nm | |
Incolora | |
64.7°C | |
Frascos de vidrio de borosilicato transparente | |
99.9% minimum by GC | |
CH4O | |
CH3OH | |
MFCD00004595 | |
0.55 cP at 20°C | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 |
-98°C | |
67-56-1 | |
0.791 g/cm3 | |
1 L | |
Líquido | |
1ppm max. | |
0.0003meq/g max. | |
0.0002meq/g max. | |
128 hPa at 20°C | |
0.02% Max. | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
metanol | |
887 | |
UHPLC-MS |
Seguridad y manipulación
- Methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
173254 | Certificado de análisis | 15/01/2021 | A458-1 |
192567 | Certificado de análisis | 15/01/2021 | A458-1 |
173388 | Certificado de análisis | 15/01/2021 | A458-1 |
173614 | Certificado de análisis | 15/01/2021 | A458-1 |
175414 | Certificado de análisis | 15/01/2021 | A458-1 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
10Minutes
35Seconds
44