Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo, solución acuosa al 0,1 % p/v Código de producto.: 15491487
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo, solución acuosa al 0,1 % p/v
Código de producto. 15491487
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. 15491487
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038695.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl orange
CAS 547-58-0
Fórmula molecular C14H14N3NaO3S
Número MDL MFCD00007502
Clave InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;4-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzenesulfonato
Peso molecular (g/mol) 327.334
PubChem CID 23673835
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.34
Olor Odorless
Densidad 0.987
Color Naranja
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM11L528 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Catalog Number038695.AP
Número de loteX29K513 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/11/2024 Catalog Number038695.AP
Número de loteS15K527 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/07/2024 Catalog Number038695.AP
Número de loteZ26J520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number038695.AP
Número de loteY15J505 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog Number038695.AP
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo, solución acuosa al 0,1 % p/v >