Learn More
Metilsulfóxido-d6, para NMR, 99,9 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 16328186
Metilsulfóxido-d6, para NMR, 99,9 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16328186
25 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16328186
Marca: Thermo Scientific Acros 166290250
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2206-27-1
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 84.17
Número MDL MFCD00002090
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo methane-d3,sulfinylbis-9ci, dmso-d6, deuterated dmso, methane-d3, sulfinylbis, dimethyl-d6 sulfoxide, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethylsulfoxide-d6, methane-d3-, sulfinylbis, dimethyl sulfoxide-d6Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfoxide-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.9 atom % D
Densidad 1.1900 g/mL
Deuterio (D) 99,85% mín
Temperatura de inflamación de 88 °C
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,19
Viscosidad 2,4 mPa.s (20 °C)
Agua 0,03 % máx. (K.F.)
Cantidad 25 mL
Punto de fusión de 20,2 °C
Punto de ebullición de 190,0 °C
Fórmula lineal (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Nombre IUPAC (²H₃)metanosulfinil(²H₃)metano
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.18
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467111 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
Número de loteA0466952 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
Número de loteA0469060 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
Número de loteA0466738 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/10/2024 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
Número de loteA0464669 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/08/2024 Catalog Number166290250,166291000,166290500,166290100,166290101
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metilsulfóxido-d6, para NMR, 99,9 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals >