Learn More
Cloruro de metilmagnesio, solución de 3 M (22 % en peso) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10560522
Cloruro de metilmagnesio, solución de 3 M (22 % en peso) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10560522
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10560522
Marca: Thermo Scientific Acros 252561000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676-58-4, 109-99-9
Fórmula molecular CH3ClMg
Peso molecular (g/mol) 74.79
Número MDL MFCD00000468
Clave InChI RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 12670
Nombre IUPAC Magnesio; carbanide; bromuro
SMILES C[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylmagnesium chloride
Color Marrón
Nombre de nota 22 wt. % Solution in Tetrahydrofuran
Punto de ebullición 66.0°C
Fórmula lineal CH3MgCl
Densidad 1.0100g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.79
Porcentaje de pureza 22 to 24%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.01
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465810 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number252561000,252568000
Número de loteA0453877 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/04/2024 Catalog Number252561000,252568000
Número de loteA0451420 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/10/2023 Catalog Number252561000,252568000
Número de loteA0448965 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/02/2023 Catalog Number252561000,252568000
Número de loteA0397712 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number252561000,252568000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylmagnesium chloride, 22 wt% solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de metilmagnesio, solución de 3 M (22 % en peso) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >