Learn More
Thermo Scientific Chemicals Metronindazol, 99 % Código de producto.: 10691063
Thermo Scientific Chemicals Metronindazol, 99 %
Código de producto. 10691063
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10691063
Marca: Thermo Scientific Chemicals 210340050
Solicitar formato a granel o personalizado
El metronidazol, n.° de CAS 443-48-1, es un miembro de la clase de imidazoles con actividad antibiótica limitada que actúa contra protozoos y bacterias anaerobias grampositivas y gramnegativas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• El metronidazol es un derivado sintético de nitroimidazol con actividades antiprotozoarias y antibacterianas y actúa contra protozoos, bacterias anaerobias grampositivas y gramnegativas
• El metronidazol se considera un profármaco que produce productos intermedios que contienen nitroso en la célula que pueden unir covalentemente el ADN, alterando la estructura helicoidal, induciendo roturas de ADN e inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos bacterianos, lo que resulta en la muerte celular bacteriana
Aplicaciones
• El metronidazol presenta actividades antiparasitarias y antiamebicas.
• Se ha usado para prevenir el crecimiento de anaerobios gramnegativos pertenecientes a Bacteroides y Fusobacterium, y anaerobios grampositivos como Peptostreptococcus y Clostridia.Este compuesto afecta a un alto porcentaje de bacterias gramnegativas y tiene una mayor penetración de tejido que le da una ventaja en comparación con otros compuestos.
• Este compuesto se utilizó inicialmente para suprimir protozoos como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Trichomonas vaginalis.
•Se ha aplicado comúnmente para la erradicación de Helicobacter pylori.
•También tiene un efecto de radiosensibilización sobre las células tumorales hipóxicas y puede tener una actividad mutagénica en modelos animales in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-48-1
Fórmula molecular C6H9N3O3
Peso molecular (g/mol) 171.16
Número MDL MFCD00009750
Clave InChI VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
Nombre IUPAC 2-(2-Metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 159°C to 163°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6236
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,0.5g/100mL ethanol- <0.05g/100mL ether (20°C),<0.05g/100mL chloroform (20°C),sparingly soluble in dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462802 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/05/2024 Catalog Number210340050,210345000,210341000
Número de loteA0387923 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number210340050,210345000,210341000
Número de loteA0444538 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/07/2022 Catalog Number210340050,210345000,210341000
Número de loteA0427776 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2021 Catalog Number210340050,210345000,210341000
Número de loteA0426984 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2021 Catalog Number210340050,210345000,210341000
compliance-icons
Nombre del producto
  • Metronidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Metronindazol, 99 % >