Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondas portátiles de conductividad InLab™
Una selección de sondas de conductividad adecuadas para todo tipo de aplicaciones.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344120
542.91 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se incluyen los cables necesarios para los medidores portátiles Seven2Go y SevenGo de METTLER TOLEDO
- Mini-DIN se conecta al medidor de sobremesa; LTW se conecta al medidor portátil
- Sondas de temperatura integradas
- Las sondas con constantes de celda nominales requieren calibración antes de su uso
- Las sondas con constantes de celda certificadas están listas para su uso después del paso de verificación; no requieren calibración
Accesorios y cuidado
- Almacenar en entorno seco
- Manipule con cuidado para evitar cambiar la constante celular (la constante celular es un valor físico)
- Las constantes de celda nominales requieren calibración con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
- Las constantes de celda certificadas requieren verificación con un patrón (consulte la lista de patrones a continuación)
Estándares
- Sobres de 10 µS/cm de un solo uso (30111141)
- Sobres de 84 µS/cm de un solo uso (30111140)
- Sobres de 1413 µS/cm de un solo uso (51302049)
- 12,88 mS/cm, sobres de un solo uso (51302050)
Especificaciones
Constante de celda nominal de 0,57 cm-1 | |
Mediciones de conductividad generales | |
Sensor de temperatura integrado | |
0,47 in | |
4,7 in | |
120 mm | |
Epoxi y grafito | |
Conductividad | |
IP67 | |
InLab™ 738 |
LTW | |
Medidores de sobremesa SevenGo, SevenGo Duo, SevenGo pro y SevenGo Duo pro | |
De 0 °C a 100 °C | |
12 mm | |
70,8 in | |
1,8 m | |
De 0,01 a 1000 mS/cm | |
Cable de 1,8 m incluido | |
NTC 30 kilohmios |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
METTLER TOLEDO™ Sondas portátiles de conductividad InLab™ > InLab 738; eje de epoxi; longitud del cable: 1,8 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido