Learn More
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Protects from latex Type 1 allergies
- 150-count packaging reduces waste
- Textured fingertips for secure handling of medical instruments
- Polymer inner coated for easy donning
- Tested for use with chemotherapy drugs
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | ASTM D6319, CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Food Type: Rubber, UKCA |
Chemotherapeutic Rated | Yes, in accordance with ASTM D6978 (Not listed in the US FDA 510k) |
Accelerator Free | Sí |
Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
AQL | 1.5 |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.1 mm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Ansell MICRO-TOUCH White Nitrile >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido