Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves Código de producto.: 16639113
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16639113 Tienda Ansell Productos
XS
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Código de producto. 16639113
Marca: Ansell 93732060
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ergonomically designed, thin black nitrile exam gloves provide dexterity along with enhanced comfort fit and feel. Textured fingertips ensure tactility and secure handling of instruments and materials.
  • Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
  • Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
  • ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
  • Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
  • Silicone-free to ensure advanced product protection
  • 1.5 AQL
  • Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1
Chemotherapeutic Rated No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial, Laboratorio
AQL 1.5
Color Negro
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Tamaño XS
Grosor (imperial) 2.8 mil
Grosor (métrico) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Modelo 93732060
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732
Resistencia a la tracción 18 MPa
Longitud (imperial) 9,6 in
Longitud (métrico) 24.4 cm
Título del producto
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves >