Learn More
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Thin nitrile features enhanced dexterity and tactility
- Distinctive black color provides contrast while also hiding the appearance of oils, bodily fluids and other stains
- ERGOFORM™ Design Technology reduces muscle strain during repetitive tasks
- Textured fingertips for secure handling of instruments and materials
- Silicone-free to ensure advanced product protection
- 1.5 AQL
- Common industries include healthcare, general dentistry, chemical, EMS, life sciences, food service, cosmetics, tattoo, automotive aftermarket, law enforcement
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EC 1935/2004, Arrêté du 09/04/04, ASTM D6319, EC 2023/2006, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003, A1:2009, EN 421:2010, EN 420:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Aplicaciones | Asistencia sanitaria, Industrial, Laboratorio |
AQL | 1.5 |
Color | Negro |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.10 mm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Ansell MICROFLEX™ MidKnight™ Touch 93-732 Nitrile Gloves >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido