Learn More
Micronova™ Almohada para derrames NovaSpill™ irradiada para salas limpias
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Esta almohada para derrames en forma de U es absorbente y ligera, y está fabricada con poliéster de pocas partículas para absorber derrames en la sala limpia. Disponible irradiado con rayos gamma.
Marca:  Micronova™ NS6-28IR
390.45 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13137606
  • 411.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La almohada para derrames de salas limpias NovaSpill™ de Micronova está especialmente diseñada con poliéster muy absorbente y de bajo contenido en partículas para absorber derrames en las salas limpias. La almohada en forma de U es ligera y fácil de guardar.
  • Práctica almohada para derrames en forma de U
  • Funda 100 % poliéster de punto suave
  • Muy absorbente con bajo contenido en partículas
  • Compatible con detergentes y desinfectantes comunes
  • Disponible irradiada con rayos gamma
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Limpieza de los derrames en zonas asépticas y salas limpias
28 in
Poliéster
6,4 cm
Blanco
71 cm
2,5 in
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote045560-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha15/10/2024 Catalog NumberNS6-28IR
Número de lote035852-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha05/01/2023 Catalog NumberNS6-28IR
Número de lote035173-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha05/01/2023 Catalog NumberNS6-28IR
Número de lote034528-000 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha03/10/2022 Catalog NumberNS6-28IR
Número de lote030865-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/02/2022 Catalog NumberNS6-28IR
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Micronova™ Almohada para derrames NovaSpill™ irradiada para salas limpias > Irradiada; 71,12 cm (28 pulg.) de largo