Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Support, tube/plate rack, 96-well
La gradilla de soporte de aluminio Thermo Scientific™ se puede utilizar para la preparación de muestras, el sellado térmico y la dispensación automática.
Marca: Thermo Scientific™ PRK1963
132.48 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Realice la preparación de muestras, el sellado térmico y la dispensación automática con la gradilla de soporte de aluminio Thermo Scientific™.
Disponible en formato de 96 y 384 pocillos.
- Para sellado térmico y dispensación automatizada
- El tamaño estándar del sector se adapta a las estaciones de trabajo robóticas
- Puede calentarse o enfriarse para ayudar en la preparación de muestras
Incluye:
Recomendada para:
Manipulación de muestras, preparación de muestras, sellado térmico, dispensación automatizada
Especificaciones
Rack para microplacas | |
Placas (96 pocillos) | |
Rectángulo | |
1 rack |
Azul | |
Aluminio | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron