Learn More
Novus Biologicals™ Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] Kit (ChIP)
Applications: Chromatin Immunoprecipitation
Marca:  Novus Biologicals™ NBP1-71712
Code produit. 18283672
  • 669.00€ / 25 reacciones
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 10x glycine, IP dilution buffer, H3 K4Me3 positive control antibody, Protein A/G magnetic beads, IP wash buffer 1, IP wash buffer 2, IP wash buffer 3, IP wash buffer 4, IP elution buffer, 5M NaCL, Proteinase K, Purification columns, Purification column Tubes, DNA binding buffer, DNA wash buffer, DNA elution buffer, Human RPL30 positive control primer pair
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Kit contains all the necessary components to perform 25 Immunoprecipitation experiments including a positive control antibody. This ChIP kit is specific for Histone H3 dimethyl Lysine 9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10x glycine, IP dilution buffer, H3 K4Me3 positive control antibody, Protein A/G magnetic beads, IP wash buffer 1, IP wash buffer 2, IP wash buffer 3, IP wash buffer 4, IP elution buffer, 5M NaCL, Proteinase K, Purification columns, Purification column Tubes, DNA binding buffer, DNA wash buffer, DNA elution buffer, Human RPL30 positive control primer pair
25 Immunoprecipitations
Chromata ChIP Histone H3
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Chromatin Immunoprecipitation of DNA from fixed Hela cells alongside a no antibody (No Ab) control
ChIP Histone H3
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Novus Biologicals™ Chromata ChIP Histone H3 [Dimethyl Lys9] Kit (ChIP) > Chromata ChIP Histone H3 (Dimethyl Lys9)
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis